主要文件
Z197114
Sigma-Aldrich
3M 一次性口罩
organic vapor/acid gas, size S
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
46182002
NACRES:
NB.35
尺寸
S
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
3M 5000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
预组装的一次性口罩。低轮廓设计设计提高了舒适度,并减少了视力干扰。经批准用于:TWA 不小于 0.05 mg/m3 或 2 mppcf 的有机蒸气/酸性气体和粉尘/烟雾。
NIOSH 认证的。
保护系数:最高 10×PEL。
法律信息
3M is a trademark of 3M Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)