主要文件
Z196746
Sigma-Aldrich
Eagle酸性/腐蚀性/易燃存储柜
45 gal, two shelves, standard two-door
别名:
chemical containers, chemical storage, flammable cabinets, flammable liquid storage
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
JA.01
制造商/商品名称
Eagle
存货情况
not available in EU
高度 × 宽度 × 直径
65 in. × 43 in. × 18 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
储藏柜获得 FM 认证。所有内表面和外表面(包括隔板)都涂有蓝色环氧粉末涂料,具有出色的抗化学腐性能。HDPE 的搁板托盘和底部托盘以及每个可调式 40 W×143/4 英寸隔板由四个支架支撑,可以承受 500 磅以上的重量。还包括四个水平柜脚。图例:小心腐蚀,白色。
施工规格:
所有 Eagle 腐蚀性和易燃储藏柜均符合 OSHA 29 CFR 1910. 106d 和 NFPA Code 30 的要求。顶部和底部由 18 规格的冷轧钢制成;双层壁、墙壁和门之间有 11/2 英寸的空气空间。通风孔配有阻火器和可移动的 2 英寸 NPT 钢塞;内置接地连接器。配备三点式钥匙锁和 2 英寸升高的防漏门槛和带有红色警告标记的高光搪瓷门。对于所有储藏柜,除非另有说明,否则请将每个尺寸减去 3 英寸即可获得内部尺寸。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)