主要文件
Z193275
Supelco
TLC 铝板
silica gel matrix
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
eCl@ss:
32110504
物料
aluminum support
silica gel matrix
特点
binder Polymeric
fluorescent indicator
包装
pkg of 50 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
长度 × 宽度
5 cm × 10 cm
层厚度
200 μm
粒径
25 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于吸附、分配和离子交换技术的薄层色谱 (TLC) 板。可选择玻璃、聚酯或铝质等六种不同材料的板。Sigma-Aldrich 薄层层析板上的硅胶吸附层含有聚合物粘合剂;高度纯化的硅胶板含有石膏/聚合物粘合剂。
  • 硅胶 — 用于从弱极性到强极性的分离,孔径 60Å
  • 高纯度硅胶 —·经酸洗,用于分离黄曲霉素
  • 纤维素 —·用于分配色谱(SigmaCell 100 型纤维素)
  • 纤维素 PEI —·用于分离弱阴离子(氨基酸、多肽)。PEI 板可能会稍稍变黄,这会影响分离。使用蒸馏水对板进行预展开,尽可能去除黄色。
  • 手性硅 —·用于以配体交换方式分离光学活性同分异构体,孔径 60Å
其他说明
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
116834
法律信息
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)