Merck
Z189871
Spinplus® magnetic stirring bar
size 1 1/4 in. × 1 1/4 in.
别名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
物料
PTFE-coated
cross PTFE-coated
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37144-0114
长度
31.8 mm
直径
14.3 mm
尺寸
1 1/4 in. × 1 1/4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
法律信息
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)