材料
clear borosilicate glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 200 ea
蓋帽尺寸
20 - 400
直徑× 高度
23 mm × 86 mm
容積
24 mL
顏色
clear
接頭
thread for 20-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
小瓶包装于带有隔板的瓦楞托盘中,然后收缩包装以减少微粒污染。
可高压灭菌的硼硅酸盐USP 1型玻璃。瓶盖需单独订购。
可高压灭菌的硼硅酸盐USP 1型玻璃。瓶盖需单独订购。