主要文件
Z180076
Supelco
Ace 大型色谱柱
I.D. × L 50 mm × 600 mm, capacity 1.18 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
NACRES:
SB.52
制造商/商品名称
Ace Glass 582055
技术
LPLC: suitable
内径 × 长度
50 mm × 600 mm
容量
1.18 L
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
末端带有 #50 内置 Ace-Thred 连接口的耐用的硼硅酸盐玻璃色谱柱,可搭配多种上部和下部连接头。适用于离子交换或活性炭处理。色谱柱连接头需单独订购。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)