主要文件
Z180017
Supelco
Michel-Miller 色谱柱滤片
Ace-Thred for #11
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
材料
paper
製造商/商標名
Ace Glass 581411
技術
LPLC: suitable
接頭
Ace-Thred for #11
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Use at either end of column. Filter disc sizes 7 and 11 are made from specially pure, very uniform, highly-absorbent paper. Order adapter separately.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)