主要文件
Z179973
Supelco
Michel-Miller 色谱柱过滤柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.52
制造商/商品名称
Ace Glass 581323
技术
LPLC: suitable
长度 × 内径
85 mm × 8 mm
一般描述
确保只有干净的溶剂进入 M-M 色谱柱。用 Ace-Thred #7 接头和 1/4-28 管接头串联在泵和色谱柱之间。采用 Ace-Thred #7 连接。接头和过滤材料需要单独订购。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)