主要文件
Z171425
Supelco
Sample-Lok® A-2 系列气体注射器
capacity 0.5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.03
物料
bevel tip stainless steel needle
针尺寸
2 in. (bevel tip)
特点
needle bevel tip
制造商/商品名称
VICI 050032
容量
0.5 mL
针长度
2 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
独特的 Sample-Lok 按钮阀设计可使储存于注射器中的样品少至 25μL,并可在进样前对样品加压,有利于获得更好的分离度。用力按活塞,使其与注射器针筒底部充分接触,可基本上消除死体积。部件可更换。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)