主要文件
Z165204
Red-rubber micro stoppers
L 50 mm
别名:
rubber stopper, rubber stoppers, stopper
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.35
长度
50 mm
底部直径
3 mm
顶部直径
12.7 mm
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)