主要文件
Z163953
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction tube
Pyrex, L 16 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
物料
Pyrex
Pyrex tube
colorless tube
round bottom
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
neck thread PUSH FIT
内径 × 外径
14 mm × 20 mm
长度
16 cm
管直径
14 mm
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Designed for sealed-tube reactions.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)