主要文件
Z154865
一次性铝制培养皿
crimped sides with finger-grip handle, capacity 60 mL, dish diam. 70 mm
别名:
Aluminum Weighing Dishes, Disposable Dishes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.71
物料
aluminum
circles
包装
pack of 100 ea
case of 1000 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
60 mL
圆盘直径
70 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
光滑底部。用于称重、分配、蒸发或作为防尘罩。温度限度:1,250°F (676°C)。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1