主要文件
Z153079
Sigma-Aldrich
All-purpose utility shears
autoclavable, pkg of 1 ea
别名:
multi purpose shears
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.35
特点
autoclavable
包装
pkg of 1 ea
相关类别
一般描述
SS blades (one serrated) with plastic handles. Autoclavable to 120 °C. Cuts a variety of materials from wire to bone.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2