主要文件
Z150681
Sigma-Aldrich
用于 Beckman® 多吸收池固定座的窗片
NaCl, Drilled
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
SB.32
物料
NaCl
rectangular
描述
Polished
技术
IR spectroscopy: suitable
长度 × 宽度 × 高度
29.5 mm × 14.5 mm × 4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Multi-Cell Mount is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)