主要文件
Z127353
Cochranes Orbit size bond tube sets
assortment set
别名:
chemistry model sets, molecular model sets
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
60104506
NACRES:
NB.17
制造商/商品名称
Cochranes 0072
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Components:
green, 3.5 cm (140)
green, 2.5 cm (140)
green, 2 cm (420)
green, 21 cm (10)
grey, 21 cm (3)
white, 21 cm (3)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)