Merck
Z116394
Double-ended needle
gauge 12, L 6 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122002
NACRES:
NB.03
包装
pack of 6 ea
制造商/商品名称
Cadence Science
长度
6 in.
计量器
12
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
304 SS. One noncoring tip, one flat-cut end.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)