主要文件
Z105902
Sigma-Aldrich
氰基丙烯酸酯胶粘剂
High-viscosity
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
31201600
NACRES:
NB.35
描述
Ethyl Cyanoacrylate
黏度
1300-1700 cP
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 快速设置
  • 化学耐受性
  • 在1盎司瓶中提供
  • 高强度
  • 粘合相似和不相似的材料
  • 温度范围:-80至180 °C
Greatest gap filling; allows repositioning after assembly.
物理性質
Shear Strength: 1800psi
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Natta Wiriyakun et al.
Scientific reports, 6, 39115-39115 (2016-12-14)
Limitations of achieving highly sensitive and stable surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrate greatly concern the suitable method for fabrication of large-area plasmonic nanostructures. Herein we report a simple approach using template-based synthesis to create a highly ordered two-dimensional array of