主要文件
Z105856
Sigma-Aldrich
Micro jack
platform size 7.5 cm × 7.5 cm, anodized aluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.35
物料
anodized aluminum
制造商/商品名称
Grauer
平台尺寸
7.5 cm × 7.5 cm
一般描述
For the precise adjustment of small loads at elevations from 2.5 to 9cm. Jack can be raised with load in place.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1