主要文件
Z104523
Sigma-Aldrich
PTFE beaker
capacity 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.43
物料
PTFE
特点
graduations: no
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Chemically resistant except for molten alkali metal.
Temperature range: Subfreezing to 500°F (260°C). Resists adhesion of practically all materials.
其他说明
Browse all plastic beakers
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)