主要文件
WHA1440917
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
sheets, W × L 460 mm × 570 mm, pack of 100
别名:
Z740438
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
cellulose
sheets
特點
Grade 40
包裝
pack of 100
製造商/商標名
Whatman 1440-917
Whatman Article No. 28418001 (US reference)
參數
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
寬度 × 長度
460 mm × 570 mm
厚度
210 μm
灰分
≤0.007%
孔徑
8 μm (Particle retention)
基重
95 g/m2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
其他說明
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
法律資訊
Whatman is a registered trademark of Cytiva
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)