About This Item
线性分子式:
CH3COCH2CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
98.14
Beilstein:
1699137
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
07.162
NACRES:
NA.21
推荐产品
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
沸点
128-129 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
ethereal; floral
SMILES字符串
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
75.2 °F - closed cup
闪点(°C)
24 °C - closed cup