Merck
W6373
Sigma-Aldrich
棕榈酸钾-1,2,3,4-13C4
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
别名:
十六烷酸-1,2,3,4-13C4 钾盐, 十六烷酸钾-1,2,3,4-13C4, 棕榈酸-1,2,3,4-13C4 钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2K
分子量:
298.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
等級
cGMP
同位素純度
99 atom % 13C
mp
262-263 °C
285 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[K+].CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i13+1,14+1,15+1,16+1;
InChI 密鑰
MQOCIYICOGDBSG-OZGJQOAZSA-M
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)