Merck
W530362
Sigma-Aldrich
柏木油
natural, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
Cupressus sempervirens
等级
FG
Kosher
natural
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
表单
liquid
组成
Limonene, 3.2%
Linalool, 0.1%
折射率
n20/D 1.471
密度
0.869 g/mL at 25 °C
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
woody
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
常用于柑橘古龙水、富热尔、素心兰和醛类香料
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)