生物来源
Macadamia integrifolia
等级
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
来源
Kenya origin
折射率
n20/D 1.468
密度
0.840 g/mL at 25 °C
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
tree nuts
性状检查
nutty
法律信息
通过 MOSA 有机认证
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
410.0 °F
闪点(°C)
210 °C