Merck
W516104
Sigma-Aldrich
2-叔丁基-5-甲基苯酚
≥98%
别名:
6-叔丁基间甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
CAS号:
分子量:
164.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
4.078
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChI 密鑰
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
222.8 °F - closed cup
閃點(°C)
106 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)