Merck
W515906
Sigma-Aldrich
顺-2-戊烯-1-醇
≥96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH=CHCH2OH
CAS号:
分子量:
86.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
生物来源
synthetic
质量水平
等级
Kosher
蒸汽密度
>1 (vs air)
方案
≥96%
包含
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
沸点
138 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
SMILES字符串
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
InChI key
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
替代产品
产品编号
说明
价格
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
118.4 °F - closed cup
闪点(°C)
48 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)