Merck
W514802
Sigma-Aldrich
丙酸苯氧乙酯
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CO2CH2CH2OC6H5
CAS号:
分子量:
194.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
生物源
synthetic
等級
Kosher
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
262 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
lavender
SMILES 字串
CCC(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
InChI 密鑰
FKTSMIXZGPUSJB-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)