Merck
W512109
Sigma-Aldrich
2,3-二甲基喹喔啉
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N2
CAS号:
分子量:
158.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
14.108
生物来源
synthetic
方案
≥97%
mp
104-108 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
SMILES字符串
Cc1nc2ccccc2nc1C
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)