Merck
W509663
Sigma-Aldrich
甲基硫代乙酸甲酯
≥98%
别名:
(甲硫基)乙酸甲酯, (甲硫基)醋酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2COOCH3
CAS号:
分子量:
120.17
Beilstein:
1902431
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
12.146
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.4650 (lit.)
沸点
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
InChI key
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)