生物来源
synthetic
质量水平
等级
Halal
Kosher
方案
≥99%
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
沸点
129-130 °C/52 mmHg (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
grape; fruity
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h3,5-6H,2,4,7H2,1H3
InChI key
IXISGRHWGVGCAK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
195.8 °F - closed cup
闪点(°C)
91 °C - closed cup