等级
Halal
Kosher
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
≥95%
包含
alpha-tocopherol as stabilizer
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
grapefruit; citrus
SMILES字符串
O=CCCC\C=C\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3+
InChI key
ZUSUVEKHEZURSD-ONEGZZNKSA-N
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
132.8 °F
闪点(°C)
56 °C