Merck
W478620
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
natural (US), mixture of cis and trans, ≥95%, stabilized
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H30O
CAS号:
分子量:
238.41
FEMA编号:
4786
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
botanical
质量水平
等级
Halal
Kosher
natural (US)
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
≥95%
包含
BHA as stabilizer
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fatty; waxy
SMILES字符串
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
InChI key
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)