Merck
W463901
Sigma-Aldrich
2-甲氧基吡啶
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NO
CAS号:
分子量:
109.13
FEMA號碼:
4639
Beilstein:
108189
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
等級
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
burnt; fatty; green
SMILES 字串
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)