About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H22S2
CAS号:
分子量:
206.41
FEMA编号:
4575
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
推荐产品
生物来源
synthetic
质量水平
等级
Halal
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
≥98%
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
onion; sweet
SMILES字符串
S(SCCC(C)C)CCC(C)C
InChI
1S/C10H22S2/c1-9(2)5-7-11-12-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChI key
MPYGLNNTOXLWOB-UHFFFAOYSA-N
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3