Merck
W431600
Sigma-Aldrich
2'-甲基苯乙酮
≥98%
别名:
1-(2-甲基苯基)乙酮, 1-(2-甲苯基)乙酮, 2-乙酰甲苯, Methyl o-tolyl ketone, 邻甲基苯乙酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4COCH3
CAS号:
分子量:
134.18
FEMA號碼:
4316
Beilstein:
907005
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
7.251
生物源
synthetic
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
almond; cherry
SMILES 字串
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可能的用途:提供香草、樱桃、杏仁、香豆素和各种坚果味。
生化/生理作用
1.0% 时的气味:味甜、有萘、樱桃、杏仁的气味,类似苯酚、甲苯等溶剂,带浆果、花卉、类香豆素味。
5ppm 时的味道:坚果、樱桃、杏仁和类香豆素味。
其他說明
天然存在:杨桃。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)