Merck
W425301
Sigma-Aldrich
10-十一烯酸甲酯
96%
别名:
10-十一烯酸甲基酯, 十一碳烯酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CH(CH2)8CO2CH3
CAS号:
分子量:
198.30
FEMA编号:
4253
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
96%
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
沸点
245 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: soluble
oil: soluble
propylene glycol: soluble
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fatty; fruity; waxy
SMILES字符串
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
InChI key
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
239.0 °F - closed cup
闪点(°C)
115 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)