Merck
W401101
Sigma-Aldrich
4-戊烯-1-乙酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12O2
CAS号:
分子量:
128.17
EC號碼:
MDL號碼:
Flavis號碼:
9.917
生物源
synthetic
化驗
98%
密度
0.908 g/mL at 25 °C
感官的
alliaceous
SMILES 字串
CC(=O)OCCCC=C
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
113.0 °F - closed cup
閃點(°C)
45 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)