About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6COC2H5
CAS号:
分子量:
156.27
FEMA號碼:
3966
Beilstein:
1748021
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
7.151
NACRES:
NA.21
感官的:
fatty; green; orange; floral
等級:
FG
Halal
Kosher
Halal
Kosher
生物源:
synthetic
食物過敏原:
no known allergens
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−4-−3 °C (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fatty; green; orange; floral
SMILES 字串
CCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
XJLDYKIEURAVBW-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup