Merck
W396321
Sigma-Aldrich
2,3,6-三甲基苯酚
≥98%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3C6H2OH
CAS号:
分子量:
136.19
FEMA號碼:
3963
Beilstein:
2042207
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
Flavis號碼:
04.085
NACRES:
NA.05
等級
FG
品質等級
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
mp
59-62 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
coffee; nutty; phenolic
SMILES 字串
Cc1ccc(C)c(O)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-5-7(2)9(10)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
InChI 密鑰
QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)