About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18O2S
CAS号:
分子量:
190.30
FEMA编号:
3789
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
12.236
NACRES:
NA.21
推荐产品
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
方案
≥97%
折射率
n/D 1.4640
沸点
216 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
green; vegetable; sulfurous
SMILES字符串
CCCC(CCOC(C)=O)SC
InChI
1S/C9H18O2S/c1-4-5-9(12-3)6-7-11-8(2)10/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
VIQXICKUKPVFRK-UHFFFAOYSA-N