About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OC6H3-2-(OCH3)-4-CH=CHCH3
CAS号:
分子量:
254.32
FEMA编号:
3698
欧洲委员会编号:
522
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
生物来源
synthetic
等级
Halal
Kosher
方案
≥98%
mp
59-63 °C (lit.)
文件
see Safety & Documentation for available documents
性状检查
spicy; floral; sweet
SMILES字符串
COc1cc(\C=C\C)ccc1OCc2ccccc2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3