Merck
W367000
Sigma-Aldrich
2,4-十二碳二烯醛
natural (US), 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H20O
CAS号:
分子量:
180.29
FEMA编号:
3670
Beilstein:
1776172
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
NACRES:
NA.21
生物来源
botanical
质量水平
等级
Halal
Kosher
natural (US)
浓度
10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
密度
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
vegetable
SMILES字符串
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
InChI key
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免责声明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
201.0 °F - closed cup
闪点(°C)
93.89 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)