Merck
W363421
Sigma-Aldrich
4,5-二甲基-3-羟基-2,5-二氢呋喃-2-酮 溶液
3 wt. % in propylene glycol
别名:
Sotolon, 糖内酯, 葫芦巴内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O3
CAS号:
分子量:
128.13
FEMA號碼:
3634
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
10.030
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
Kosher
濃度
3 wt. % in propylene glycol
折射率
n20/D 1.434
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
caramel; maple; sweet
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
InChI 密鑰
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
天然存在:胡芦巴种子、弗吉尼亚烤烟、日本清酒、米酒。
生化/生理作用
1.0% 时的气味
5-25ppm 时的味道
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)