Merck
W355100
Sigma-Aldrich
乙酰乙酸异戊酯
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
172.22
FEMA號碼:
3551
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
227
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
9.401
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
89-91 °C/6 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CCOC(=O)CC(C)=O
特點和優勢
草本、清香、像葡萄酒
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves