Merck
W352918
Sigma-Aldrich
1,3-丁二硫醇
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(SH)CH2CH2SH
CAS号:
分子量:
122.25
FEMA號碼:
3529
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11910
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.073
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
91-93 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(S)CCS
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)