Merck
W341901
Sigma-Aldrich
1,2-丙二醇二苯甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CO2CH2CH(CH3)O2CC6H5
CAS号:
分子量:
284.31
FEMA號碼:
3419
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
9.803
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
232 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
SMILES 字串
CC(COC(=O)c1ccccc1)OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c1-13(21-17(19)15-10-6-3-7-11-15)12-20-16(18)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3
InChI 密鑰
UMVMVEZHMZTUHD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
280.4 °F - closed cup
閃點(°C)
138 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves