Merck
W336300
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
≥96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O
CAS号:
分子量:
124.18
FEMA號碼:
3363
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11143
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
7.099
等級
Halal
描述
predominantly trans
化驗
≥96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C(C)=C\C=C\C(C)=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
177.1 °F - closed cup
閃點(°C)
80.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter