Merck
W335620
Sigma-Aldrich
δ-壬内酯
natural, 98%, FG
别名:
5-羟基壬酸内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16O2
CAS号:
分子量:
156.22
FEMA编号:
3356
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
10.014
NACRES:
NA.21
等级
FG
Fragrance grade
natural
质量水平
Agency
follows IFRA guidelines
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
98%
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
沸点
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
SMILES字符串
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Suggested uses are in curry, nut, tomato, tropical, caramel and dairy flavors. In fragrance applications, this compound delivers apricot, butter, grape, passion fruit, plum, tea green and tobacco notes.
其他说明
天然存在:黄油、牛奶、鸡肉脂肪、烤牛肉、猪肉脂肪和白葡萄酒。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Raw Material Bulletin
Perfumer & Flavorist, 39(3), 19-19 (2014)