Merck
W334006
Sigma-Aldrich
2-乙氧基噻唑
≥99%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7NOS
CAS号:
分子量:
129.18
FEMA编号:
3340
EC 号:
欧洲委员会编号:
11611
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
15.021
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
方案
≥99%
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
沸点
157-160 °C (lit.)
密度
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
musty; vegetable; nutty
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOc1nccs1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-7-5-6-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
NDUWJHRKDYXRAD-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
129.2 °F - closed cup
闪点(°C)
54 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)