Merck
W330302
Sigma-Aldrich
2-甲基-1-丁硫醇
≥95%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(CH3)CH2SH
CAS号:
分子量:
104.21
FEMA號碼:
3303
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11509
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.048
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
蒸汽壓力
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
sulfurous
SMILES 字串
CCC(C)CS
InChI
1S/C5H12S/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
WGQKBCSACFQGQY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
66.2 °F - closed cup
閃點(°C)
19 °C - closed cup